Print…
(3aR,6aS)-5-Benzyltetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,3(2H,3aH)-dione
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16463-1G OR16463-500MG
APOSOR16463-1GEA 0 EUR
APOSOR16463-1G APOSOR16463-500MG
(3aR,6aS)-5-Benzyltetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,3(2H,3aH)-dione
(3aR,6aS)-5-Benzyltetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,3(2H,3aH)-dione
Fórmula: C₁₃H₁₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 157…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116221
Número CAS: 370879-53-1