Print…
(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16452-1G OR16452-5G OR16452-25G
APOSOR16452-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16452-1G APOSOR16452-5G APOSOR16452-25G
(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₈O₃
Ponto de ebulição: 140…141 °C/15mmHg
Densidade: 1,214 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075173
Número CAS: 89364-31-8