Print…
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16451-1G OR16451-5G
APOSOR16451-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16451-1G APOSOR16451-5G
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid 98%
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₆O₂S
Ponto de Fusão: 115…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01859891
Número CAS: 1918-78-1