Print…
2-Piperidinonicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16443-1G OR16443-250MG OR16443-500MG
APOSOR16443-1GEA 0 EUR
APOSOR16443-1G APOSOR16443-250MG APOSOR16443-500MG
2-Piperidinonicotinic acid
2-Piperidinonicotinic acid
Fórmula: C₁₁H₁₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 102…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02181988
Número CAS: 78253-61-9