Print…
Diphenyl phosphate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16436-100G OR16436-25G OR16436-5G
APOSOR16436-100GEA 82.8 EUR
APOSOR16436-100G APOSOR16436-25G APOSOR16436-5G
Diphenyl phosphate
Diphenyl phosphate
Fórmula: C₁₂H₁₁O₄P
Ponto de Fusão: 62…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003033
Número CAS: 838-85-7
EINECS: 212-357-2