Print…
1-Chloroethyl chloroformate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Chloroethyl carbonochloridate
OR16433-100G OR16433-25G OR16433-500G
APOSOR16433-100GEA 65.4 EUR
APOSOR16433-100G APOSOR16433-25G APOSOR16433-500G
1-Chloroethyl chloroformate 98%
1-Chloroethyl chloroformate
Fórmula: C₃H₄Cl₂O₂
Peso Molecular: 142.97 g/mol
Ponto de ebulição: 118…121 °C
Ponto de Fusão: –65 °C
Densidade: 1.325 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 40.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000647
Número CAS: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
UN: 2742
ADR: 6.1+3+8 II