Print…
2,4-Pentanodiona
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16430-2.5L OR16430-500ML
APOSOR16430-2.5LEA 0 EUR
APOSOR16430-2.5L APOSOR16430-500ML
2,4-Pentanodiona
2,4-Pentanodiona
Fórmula: CH₃COCH₂COCH₃
Ponto de ebulição: 140…141 °C
Ponto de Fusão: –23 °C
Densidade: 0,975 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008787
Número CAS: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN: 2310
ADR: 3+6.1,III