Print…
Tetrabutylammonium nitrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR16429-100G OR16429-500G
APOSOR16429-100GEA 209 EUR
APOSOR16429-100G APOSOR16429-500G
Tetrabutylammonium nitrate
Tetrabutylammonium nitrate
Fórmula: C₁₆H₃₆N₂O₃
Peso Molecular: 304.47 g/mol
Ponto de Fusão: 116…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043202
Número CAS: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
UN: 1479
ADR: 5.1 III