Print…
1,2-Dichloro-2-methylpropane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR16427-25G OR16427-5G
APOSOR16427-25GEA 654 EUR
APOSOR16427-25G APOSOR16427-5G
1,2-Dichloro-2-methylpropane 97%
1,2-Dichloro-2-methylpropane
Fórmula: C₄H₈Cl₂
Ponto de ebulição: 105…106 °C
Densidade: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 16 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00000817
Número CAS: 594-37-6
EINECS: 209-837-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II