Print…
5-Methoxynicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16421-1G OR16421-250MG
APOSOR16421-1GEA 29 EUR
APOSOR16421-1G APOSOR16421-250MG
5-Methoxynicotinic acid
5-Methoxynicotinic acid
Fórmula: C7H7NO3
Ponto de Fusão: 127…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01603648
Número CAS: 20826-03-3