Print…
Boc-trans-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2S,4R)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, Methyl (2S,4R)-4-aminopyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, N1-BOC protected
OR16416-1G OR16416-250MG OR16416-5G
APOSOR16416-1GEA 79.9 EUR
APOSOR16416-1G APOSOR16416-250MG APOSOR16416-5G
Boc-trans-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt
Boc-trans-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt
Fórmula: C₁₁H₂₁ClN₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03787929
Número CAS: 334999-32-5