Print…
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Hydroxymethyl-phenoxyacetic acid, HMP Linker
OR16415-25G OR16415-5G
APOSOR16415-25GEA 40.6 EUR
APOSOR16415-25G APOSOR16415-5G
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid 97%
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Peso Molecular: 182.2 g/mol
Ponto de Fusão: 107…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00057827
Número CAS: 68858-21-9