Print…
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR16412-100G OR16412-25G OR16412-500G
APOSOR16412-100GEA 116 EUR
APOSOR16412-100G APOSOR16412-25G APOSOR16412-500G
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate 95%
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
Fórmula: C₃H₂Cl₄O₂
Peso Molecular: 211.86 g/mol
Ponto de ebulição: 171…172 °C
Ponto de Fusão: 0…2 °C
Densidade: 1.539 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000810
Número CAS: 17341-93-4
EINECS: 241-363-7
UN: 3277
ADR: 6.1+8 II