Print…
2-(2-Nitrophenyl)ethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16411-100G OR16411-25G
APOSOR16411-100GEA 417 EUR
APOSOR16411-100G APOSOR16411-25G
2-(2-Nitrophenyl)ethanol
2-(2-Nitrophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₉NO₃
Ponto de ebulição: 267 °C
Ponto de Fusão: 2 °C
Densidade: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007192
Número CAS: 15121-84-3
EINECS: 239-178-1