Print…
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16403-100G OR16403-25G
APOSOR16403-100GEA 0 EUR
APOSOR16403-100G APOSOR16403-25G
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Fórmula: C₇H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 118…121 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 17…18 °C
Densidade: 1 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00144269
Número CAS: 924-99-2