Print…
4-Chlorobenzoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR16400-100G OR16400-25G
APOSOR16400-100GEA 33.5 EUR
APOSOR16400-100G APOSOR16400-25G
4-Chlorobenzoyl chloride 98%
4-Chlorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄Cl₂O
Ponto de ebulição: 221…222 °C
Ponto de Fusão: 41944 °C
Densidade: 1,377 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000686
Número CAS: 122-01-0
EINECS: 204-515-3
UN: 3265
ADR: 8,II