Print…
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16169-1G OR16169-25G OR16169-5G
APOSOR16169-1GEA 0 EUR
APOSOR16169-1G APOSOR16169-25G APOSOR16169-5G
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile 98+%
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Fórmula: C₇H₄ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052185
Número CAS: 3336-16-1