Print…
6-Amino-3-bromo-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-1H-indazol-6-amine
OR16151-1G OR16151-5G
APOSOR16151-1GEA 190 EUR
APOSOR16151-1G APOSOR16151-5G
6-Amino-3-bromo-1H-indazole
6-Amino-3-bromo-1H-indazole
Fórmula: C₇H₆BrN₃
Peso Molecular: 212.466 g/mol
Ponto de Fusão: 220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07781649
Número CAS: 52347-72-5