Print…
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Cresotic acid, 6-Hydroxy-o-toluic acid, 6-Methylsalicylic acid
OR16150-1G OR16150-5G OR16150-10G
APOSOR16150-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16150-1G APOSOR16150-5G APOSOR16150-10G
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 95%
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de Fusão: 170…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01194284
Número CAS: 567-61-3