Print…
Ácido 3-Cianobenzoico 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16147-25G OR16147-5G
APOSOR16147-25GEA 48 EUR
APOSOR16147-25G APOSOR16147-5G
Ácido 3-Cianobenzoico 98%
Ácido 3-Cianobenzoico
Fórmula: C₈H₅NO₂
Ponto de Fusão: 220…224 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002486
Número CAS: 1877-72-1
EINECS: 217-511-1