Print…
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16145-1G OR16145-25G OR16145-5G
APOSOR16145-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16145-1G APOSOR16145-25G APOSOR16145-5G
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₃
Peso Molecular: 186.59 g/mol
Ponto de Fusão: 172…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01317994
Número CAS: 82477-67-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III