Print…
1-(Furan-3-yl)ethanone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16082-1G OR16082-500MG
APOSOR16082-1GEA 538 EUR
APOSOR16082-1G APOSOR16082-500MG
1-(Furan-3-yl)ethanone 97%
1-(Furan-3-yl)ethanone
Fórmula: C₆H₆O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01568491
Número CAS: 14313-09-8