3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
6-Methyl-2-nitropyridin-3-ol, 6-Methyl-2-nitro-3-pyridone, 3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine, 6-Metil-2-nitropyridine-3-ol
OR16078-100G
OR16078-5G
OR16078-25G
APOSOR16078-100GEA
644
EUR
APOSOR16078-100G
APOSOR16078-5G
APOSOR16078-25G
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline 95%
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline
Fórmula:
C₆H₆N₂O₃ Ponto de Fusão: 105…108 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006259 Número CAS: 15128-90-2 |