Print…
N-Methyl-1-(methylsulphonyl)piperidin-4-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(Methylamino)-1-(methylsulphonyl)piperidine
OR16035-1G OR16035-50MG OR16035-100MG OR16035-250MG OR16035-500MG
APOSOR16035-1GEA 357 EUR
APOSOR16035-1G APOSOR16035-50MG APOSOR16035-100MG APOSOR16035-250MG APOSOR16035-500MG
N-Methyl-1-(methylsulphonyl)piperidin-4-amine
N-Methyl-1-(methylsulphonyl)piperidin-4-amine
Fórmula: C₇H₁₆N₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08061933
Número CAS: 438585-61-6