Print…
1-Boc-4-ethylaminopiperidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR16030-1G OR16030-5G
APOSOR16030-1GEA 28.7 EUR
APOSOR16030-1G APOSOR16030-5G
1-Boc-4-ethylaminopiperidine
1-Boc-4-ethylaminopiperidine
Fórmula: C₁₂H₂₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06808580
Número CAS: 264905-39-7