Print…
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR1600-1G OR1600-5G
APOSOR1600-1GEA 0 EUR
APOSOR1600-1G APOSOR1600-5G
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95%
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Peso Molecular: 182.18 g/mol
Ponto de ebulição: 145…147 °C/13mmHg
Ponto de Fusão: 35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234534
Número CAS: 16208-17-6