Print…
5-Bromo-2-chlorotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1599-25G OR1599-100G OR1599-5G
APOSOR1599-25GEA 24.8 EUR
APOSOR1599-25G APOSOR1599-100G APOSOR1599-5G
5-Bromo-2-chlorotoluene
5-Bromo-2-chlorotoluene
Fórmula: C₇H₆BrCl
Ponto de ebulição: 90…93 °C/10mmHg
Densidade: 1,549 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00018503
Número CAS: 54932-72-8