Print…
4-Bromo-3-chlorotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1598-25G OR1598-5G
APOSOR1598-25GEA 24.8 EUR
APOSOR1598-25G APOSOR1598-5G
4-Bromo-3-chlorotoluene
4-Bromo-3-chlorotoluene
Fórmula: C₇H₆BrCl
Ponto de ebulição: 100 °C/22mmHg
Densidade: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045161
Número CAS: 6627-51-6