Print…
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15957-1G OR15957-250MG
APOSOR15957-1GEA 731 EUR
APOSOR15957-1G APOSOR15957-250MG
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₅N₃O₂
Ponto de Fusão: 185…186.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 930111-02-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III