Print…
3,4-Dibromothiophene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15943-100G OR15943-25G OR15943-500G
APOSOR15943-100GEA 0 EUR
APOSOR15943-100G APOSOR15943-25G APOSOR15943-500G
3,4-Dibromothiophene 98%
3,4-Dibromothiophene
Fórmula: C₄H₂Br₂S
Ponto de ebulição: 221…222 °C
Ponto de Fusão: 44320 °C
Densidade: 2,188 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005465
Número CAS: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8