Print…
2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Pyrimidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxypyrimidine
OR15942-5G OR15942-25G
APOSOR15942-5GEA 26.1 EUR
APOSOR15942-5G APOSOR15942-25G
2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
2-Pyrimidinecarboxylic acid
Fórmula: C₅H₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 193…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00856161
Número CAS: 31519-62-7