Print…
2,4-Dichloro-5-nitropyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15939-1G OR15939-5G OR15939-25G
APOSOR15939-1GEA 27.7 EUR
APOSOR15939-1G APOSOR15939-5G APOSOR15939-25G
2,4-Dichloro-5-nitropyridine 97%
2,4-Dichloro-5-nitropyridine
Fórmula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368834
Número CAS: 4487-56-3