Print…
2-Chloro-5-nitropyridin-4-amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-2-chloro-5-nitropyridine
OR15938-1G OR15938-5G OR15938-100MG
APOSOR15938-1GEA 24.8 EUR
APOSOR15938-1G APOSOR15938-5G APOSOR15938-100MG
2-Chloro-5-nitropyridin-4-amine 98%
2-Chloro-5-nitropyridin-4-amine
Fórmula: C₅H₄ClN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09033797
Número CAS: 2604-39-9