Print…
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR15925-5G OR15925-1G OR15925-25G
APOSOR15925-5GEA 24.8 EUR
APOSOR15925-5G APOSOR15925-1G APOSOR15925-25G
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂O
Ponto de Fusão: 54…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00087680
Número CAS: 5018-38-2
EINECS: 255-699-1