Print…
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15922-5G OR15922-25G OR15922-100G
APOSOR15922-5GEA 21.9 EUR
APOSOR15922-5G APOSOR15922-25G APOSOR15922-100G
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine 98%
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylenediamine
Fórmula: C₁₄H₁₆N₂
Ponto de Fusão: 79…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00082769
Número CAS: 35132-20-8