Print…
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2S,3S)-Butane-2,3-diol, (S,S)-(+)-2,3-Butanediol, (2S,3S)-(+)-2,3-Butylene glykol, (S,S)-(+)-2,3-Dihydroxy butane, (2S,3S)-(+)-2,3-Dihydroxy butane, (S,S)-(+)-2,3-Butylene glykol, L(+)-2,3-Butanediol
OR15919-1G OR15919-5G OR15919-250MG
APOSOR15919-1GEA 37.7 EUR
APOSOR15919-1G APOSOR15919-5G APOSOR15919-250MG
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol
Fórmula: C₄H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 179…182 °C
Densidade: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063648
Número CAS: 19132-06-0