Print…
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: D(-)-2,3-Butanediol, (2R,3R)-Butane-2,3-diol, (R,R)-(-)-2,3-Butylene glykol, (R,R)-(-)-2,3-Butanediol, (2R,3R)-(-)-2,3-Dihydroxy butane, (R,R)-(-)-2,3-Dihydroxy butane, (2R,3R)-(-)-2,3-Butylene glykol
OR15918-1G OR15918-5G OR15918-10G
APOSOR15918-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15918-1G APOSOR15918-5G APOSOR15918-10G
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol 99%
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol
Fórmula: C₄H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 179…180 °C
Densidade: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064267
Número CAS: 24347-58-8
EINECS: 246-186-9