Print…
2-Thiazolecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Thiazole-2-carboxylic acid
OR15912-5G OR15912-10G
APOSOR15912-5GEA 78.3 EUR
APOSOR15912-5G APOSOR15912-10G
2-Thiazolecarboxylic acid 95%
2-Thiazolecarboxylic acid
Fórmula: C₄H₃NO₂S
Ponto de Fusão: 91,5…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02094169
Número CAS: 14190-59-1