Print…
3-(4'-Chlorophenyl)propyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR1591-1G OR1591-5G OR1591-10G
APOSOR1591-1GEA 74.1 EUR
APOSOR1591-1G APOSOR1591-5G APOSOR1591-10G
3-(4'-Chlorophenyl)propyl chloride
3-(4'-Chlorophenyl)propyl chloride
Fórmula: C₉H₁₀Cl₂
Ponto de ebulição: 135…138 °C/0,15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045302
Número CAS: 64473-34-3