Print…
3-Amino-2,6-dimethoxypyridine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1585-1G OR1585-250MG OR1585-5G
APOSOR1585-1GEA 65.4 EUR
APOSOR1585-1G APOSOR1585-250MG APOSOR1585-5G
3-Amino-2,6-dimethoxypyridine 95+%
3-Amino-2,6-dimethoxypyridine
Fórmula: C7H10N2O2
Peso Molecular: 154.1665 g/mol
Ponto de ebulição: 116…117 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 41…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00832865
Número CAS: 28020-37-3