Print…
1,1,3,3,6-Pentamethyl-7-nitro-5-indanamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Amino-7-nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindane
OR15761-10G OR15761-1G OR15761-5G
APOSOR15761-10GEA 433 EUR
APOSOR15761-10G APOSOR15761-1G APOSOR15761-5G
1,1,3,3,6-Pentamethyl-7-nitro-5-indanamine
1,1,3,3,6-Pentamethyl-7-nitro-5-indanamine
Fórmula: C₁₄H₂₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03783538
Número CAS: 255393-53-4