Print…
Ethyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15760-1G OR15760-5G
APOSOR15760-1GEA 87 EUR
APOSOR15760-1G APOSOR15760-5G
Ethyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₉NO₂S
Ponto de Fusão: 61…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07772793
Número CAS: 59944-78-4