Print…
7-Bromobenzo[b]furan 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15756-1G OR15756-250MG
APOSOR15756-1GEA 0 EUR
APOSOR15756-1G APOSOR15756-250MG
7-Bromobenzo[b]furan 95%
7-Bromobenzo[b]furan
Fórmula: C₈H₅BrO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09056756
Número CAS: 133720-60-2