Print…
5,6-Dichloro-1H-indole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5,6-Dichloroindole
OR15747-100G OR15747-25G OR15747-5G
APOSOR15747-100GEA 957 EUR
APOSOR15747-100G APOSOR15747-25G APOSOR15747-5G
5,6-Dichloro-1H-indole
5,6-Dichloro-1H-indole
Fórmula: C₈H₅Cl₂N
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01075036
Número CAS: 121859-57-2