Print…
Iron(III) acetylacetonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15745-100G OR15745-500G
APOSOR15745-100GEA 0 EUR
APOSOR15745-100G APOSOR15745-500G
Iron(III) acetylacetonate
Iron(III) acetylacetonate
Fórmula: C₁₅H₂₁FeO₆
Ponto de Fusão: 180…182 °C
Densidade: 5,24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000020
Número CAS: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5