Print…
4-Methoxy-N-methylbenzylamine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1574-1G OR1574-5G
APOSOR1574-1GEA 0 EUR
APOSOR1574-1G APOSOR1574-5G
4-Methoxy-N-methylbenzylamine hydrochloride 95%
4-Methoxy-N-methylbenzylamine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₄ClNO
Ponto de ebulição: 261,2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04117881
Número CAS: 876-32-4