Print…
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Formylazetidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-3-carboxaldehyde, tert-Butyl 3-Formylazetidine-1-carboxylate, 1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
OR15687-5G OR15687-1G
APOSOR15687-5GEA 119 EUR
APOSOR15687-5G APOSOR15687-1G
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
Fórmula: C₉H₁₅NO₃
Ponto de ebulição: 77…82 °C/2mmHg
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD06656142
Número CAS: 177947-96-5