Print…
3-Boc-aminopyrrolidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15678-5G OR15678-1G OR15678-25G
APOSOR15678-5GEA 72.5 EUR
APOSOR15678-5G APOSOR15678-1G APOSOR15678-25G
3-Boc-aminopyrrolidine 95%
Fórmula: C₉H₁₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 63…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00059040
Número CAS: 99724-19-3