Print…
3-Formyl-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Piperidine-3-carboxaldehyde, N-BOC protected, tert-Butyl 3-formylpiperidine-1-carboxylate
OR15677-5G OR15677-25G OR15677-100G
APOSOR15677-5GEA 39.3 EUR
APOSOR15677-5G APOSOR15677-25G APOSOR15677-100G
3-Formyl-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine 98%
3-Formyl-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179020
Número CAS: 118156-93-7