Print…
(S)-N-Boc-3-piperidinemethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15674-1G OR15674-25G OR15674-5G
APOSOR15674-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15674-1G APOSOR15674-25G APOSOR15674-5G
(S)-N-Boc-3-piperidinemethanol
(S)-N-Boc-3-piperidinemethanol
Fórmula: C₁₁H₂₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683203
Número CAS: 140695-84-7